Print…
Ácido fosfórico ≥85%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20621.320EA 110 EUR
20621.320 20621.364 20621.330 20621.460 20621.290
Ácido fosfórico ≥85%, GPR RECTAPUR®
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Encomendar
Assay 85 - 87 %
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (as H3PO3) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.035 %
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm