Print…
Polyphosphoric acid ≥84%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14856.AE L14856.AP
L14856.AEEA 36.7 EUR
L14856.AE L14856.AP
Polyphosphoric acid ≥84%
Polyphosphoric acid
Purity: ca 84% CAS No.: 8017-16-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,7580 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00084480
Fórmula: H(PO₃H)nOH
Densidade: 2.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084480
Número CAS: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7580