Print…
Jarros para pipetas, com tampa, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5242-0040 5242-0050 5242-0060
612-1803EA 204 EUR
612-1803 612-1804 612-1827
Jarros para pipetas, com tampa, Nalgene®
Frascos e caixas de coloração Recipientes para pipetas
Em polietileno cross-linked de alta densidade, com base em PPCO.
  • Recipientes robustos, rígidos e uniformes com cobertura para pó, resistentes à quebra
  • Ideais para imersão de vidros, lavagem de pipetas com soluções de lavagem e cestos Nalgene® correspondentes
  • Base com excelente estabilidade
Please note: The formula shown on the jar's label is effective and lasts longer than standard solutions. Do not mix this solution in the pipet jar. Keep jar on a drainboard, in a sink or in a container large enough to retain jar contents in case of leakage.
Atenção: ácido sulfúrico concentrado causará falhas no jarro para pipetas. Ao limpar as pipetas com um composto de ácido súlfurico-dicromato, a concentração de ácido deve ser de 60% ou menos.