Print…
Nalgene® Funis de haste curta, estriados
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4262-0080 4262-0110
NALG42620080EA 25.3 EUR
NALG42620080 NALG4262-0110
Nalgene® Funis de haste curta, estriados
Funis Funis de filtração Funis de filtração
HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reliable long-term tool for the lab.