Print…
Funis de haste curta, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4256-0234 4256-0414 4256-0638
NALG4256-0234EA 39.8 EUR
NALG4256-0234 NALG4256-0414 NALG4256-0638
Funis de haste curta, Nalgene®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
PP or HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • PP: autoclavable
  • HDPE: not autoclavable