Print…
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Fornecedor: VWR Collection
612-3846EA 59.8 EUR
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR® Measuring Cylinders, Low Form, Class B, Borosilicate Glass
Provetas Provetas graduadas
De vidro borossilicato, forma baixa, classe B.
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Graduações com coloração âmbar de elevado contraste com marcações a toda a volta nas graduações maiores
DIN 12680
Certificações: DIN 12680