Print…
VWR® Measuring Cylinders, Tall Form, Class A, Borosilicate Glass
Fornecedor: VWR Collection
612-3837EA 49.2 EUR
612-3837 612-3840 612-3838 612-3836 612-3835 612-3834 612-3833 612-3832 612-3839
VWR® Measuring Cylinders, Tall Form, Class A, Borosilicate Glass
Provetas Provetas graduadas
De vidro borossilicato, forma alta, classe A.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Graduações a azul com marcações a toda a volta nas graduações maiores
DIN 12680
Certificações: DIN 12680
Informações de encomenda: Certificado de conformidade com número de lote.