Print…
VWR®, Balões volumétricos
Fornecedor: VWR Collection
612-3826EA 56.5 EUR
612-3826 612-3825 612-3824 612-3823 612-3822 612-3821 612-3828 612-3829 612-3827 612-3831 612-3830
VWR®, Balões volumétricos
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, cor âmbar, classe A.
  • Com rolha de PE
  • Marcas e inscrições em esmalte branco
  • Calibrados para conter (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: Certificado de conformidade com número de lote.