Print…
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
1.58793.9025EA 620 EUR
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay (acidimetric, as NaOH) 49.0 - 51.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2
Color (Hazen) ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %