Print…
Hidróxido de sódio 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
33382.22 33382.A1 33382.A7
33382.22EA 53.8 EUR
33382.22 33382.A1 33382.A7
Hidróxido de sódio 50% (w/w) em solução aquosa
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.53
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627