Print…
Hidróxido de sódio 50% em água para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
380215000 380210025 380210100
ACRO380215000EA 30.9 EUR
ACRO380215000 ACRO380210025 ACRO380210100
Hidróxido de sódio 50% em água para análise
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous solution
Titration with HCl 49 to 51 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤0.008 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %