Print…
Hidróxido de sódio 50% w/w water, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
259860025 259860050 259860250 259860010 259860251
ACRO259860025EA 90.9 EUR
ACRO259860025 ACRO259860050 ACRO259860250 ACRO259860010 ACRO259860251
Hidróxido de sódio 50% w/w water, extra_pure
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance Clear colorless Viscous solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.510 to 1.540 kg/l
Titration with HCl 49.0 to 51.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤100 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm (NaCl)