Print…
Hidróxido de sódio 45% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
MQ300
1.11360.2500 1.11360.9025
1.11360.2500EA 92.25 EUR
1.11360.2500 1.11360.9025
Hidróxido de sódio 45% aqueous solution, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Boiling Point 135 °C (1013 hPa)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (89 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material