Print…
Hidróxido de sódio 30% w/w 40% w/v aqueous solution, GPR RECTAPUR® N_low
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
191533KEA 53.9 EUR
191533K 191536N 191537X 19153LF
Hidróxido de sódio 30% w/w 40% w/v aqueous solution, GPR RECTAPUR® N_low
Hidróxido de sódio
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: ∼1.33 g/ml (20  °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay (W/V) 38.6 - 41.7 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (Na) Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm