Print…
Hidróxido de sódio 35% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
28224.296EA 38.9 EUR
28224.296 28224.365 28224.445 28224.550
Hidróxido de sódio 35% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: ∼1,38 g/ml
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1.370 - 1.390
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm