Print…
Hidróxido de sódio 35% aqueous solution, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
28221.296EA 25.8 EUR
28221.296 28221.365 28221.445 28221.558
Hidróxido de sódio 35% aqueous solution, TECHNICAL
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm