Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®, puro para análise de nitrogênio
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
9913.9010EA
185
EUR
9913.9010
9913.5000
Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa, GPR RECTAPUR®, puro para análise de nitrogênio
Hidróxido de sódio
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 9…10 °C Densidade: 1,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay | Min. 32 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |