Print…
Hidróxido de sódio 32% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA, Nitrogen_analysis
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
28225.290EA 35.8 EUR
28225.290 28225.360 28225.415 28225.324
Hidróxido de sódio 32% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA, Nitrogen_analysis
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay Min. 32 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm