Print…
Hidróxido de sódio ≥32% em solução aquosa, EMSURE® para análise de azoto, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
1.05590.2500EA 54.66 EUR
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
Hidróxido de sódio ≥32% em solução aquosa, EMSURE® para análise de azoto, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.30 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay (acidimetric,NaOH) ≥ 32.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %