Print…
Hidróxido de sódio ∼32% aqueous solution, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
MQ200
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
1.05587.2500EA 65.85 EUR
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
Hidróxido de sódio ∼32% aqueous solution, EMPLURA®, Supelco®
Hidróxido de sódio
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material