Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Sinônimos:
Caustic soda
7109.2500EA
86.86
EUR
7109.2500
7109.9010
7109.5000
7109.9025
7109.91000IBC
Hidróxido de sódio 32% em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 9…10 °C Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Assay (acidimetric) | min. 32 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Sodium Carbonate (acidimetric) | max. 1 % |
Silica (SiO2) | max. 0.003 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Total Nitrogen (N) | max. 5 |