Print…
Hidróxido de sódio 33% (w/w) em água, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
358625000 358620050 358620250
ACRO358625000EA 31.1 EUR
ACRO358625000 ACRO358620050 ACRO358620250
Hidróxido de sódio 33% (w/w) em água, extra puro
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,36 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l
Titration with HCl 32.5 to 33.5 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤50 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm (NaCl)