Print…
Hidróxido de sódio 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
28226.293EA 33.9 EUR
28226.293 28226.327 28226.362 28226.442
Hidróxido de sódio 30% w/w aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Pureza 30 - 31 %
Total de álcalis 30 - 31 %
Densidade (20/4) 1,32 - 1,34
Metais pesados (como Pb) Max. 2 ppm
Sílica Max. 5 ppm
Total N (Nitrogênio) Max. 10 ppm
Cl (Cloreto) Max. 200 ppm
CO3 (como Na2CO3) Max. 1 %
PO4 (Fosfato) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 10 ppm
Al (Alumínio) Max. 2 ppm
Ba (Bário) Max. 2 ppm
Ca (Cálcio) Max. 2 ppm
Cd (Cádmio) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,3 ppm
Cr (Cromo) Max. 2 ppm
Cu (Cobre) Max. 0,3 ppm
Fe (Ferro) Max. 2 ppm
Hg (Mercúrio) Max. 0,02 ppm
K (Potássio) Max. 50 ppm
Mg (Magnésio) Max. 2 ppm
Mn (Manganês) Max. 0,1 ppm
Ni (Níquel) Max. 0,6 ppm
Pb (Chumbo) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,3 ppm