Print…
Hidróxido de sódio 30% (w/w) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
28222.290EA 27.4 EUR
28222.290 28222.368 28222.448
Hidróxido de sódio 30% (w/w) em solução aquosa, GPR RECTAPUR®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.33 g/ml
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay Min. 29 %
Density (20/4) 1.317 - 1.340
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm