Print…
Hidróxido de sódio 30% em solução aquosa, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
28217.292EA 23.6 EUR
28217.292 28217.441 28217.554 28217.361
Hidróxido de sódio 30% em solução aquosa, TECHNICAL
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm