Print…
Peróxido de hidrogénio 50% (w/w) em água estabilizado, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Estabilização: Stabilised with Stabilised
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 110.55 EUR
516813-500ML 516813-4L
Peróxido de hidrogénio 50% (w/w) em água estabilizado, Fluka™
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Ponto de ebulição: >= 100 °C,Decomposes on heating.
Ponto de Fusão: <0 °C
Densidade: 1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: Does not flash
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Encomendar
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)