Print…
Peróxido de hidrogénio 33% não estabilizada, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
23613.297EA 29 EUR
23613.297 23613.366 23613.446
Peróxido de hidrogénio 33% não estabilizada, TECHNICAL
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Peso Molecular: 34.01 g/mol
Ponto de ebulição: 107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Encomendar
Assay 31 - 36 %