Print…
Peróxido de hidrogénio 30%, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
95321-100ML 95321-500ML
95321-100MLEA 51.5 EUR
95321-100ML 95321-500ML
Peróxido de hidrogénio 30%, Supelco®
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Ponto de ebulição: ∼107 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67cf471a9e6e211faefd17c4e8b63132758c9bd7&vid=e035248a11548980beaa626980185d67b726c844&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393a62942684fb82808b63e5b4d484798999ed66&vid=7644080b4b6a3ea879c94f1766e20f7cf1862f35&prid=web&clid=SAPDAM