Acído nítrico 68%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
20422.242EA
36.7
EUR
20422.242
20422.297
20422.322
20422.320
20422.360
Acído nítrico 68%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Acído nítrico
Fórmula:
HNO₃ Ponto de ebulição: 120,5 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011349 Número CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Assay | 68.0 - 70.0 % |
Density (20/4) | 1.404 - 1.413 |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |