Print…
Acído nítrico 68%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
20406.292EA 20.9 EUR
20406.292 20406.361 20406.320
Acído nítrico 68%, TECHNICAL
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 120.5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06608
Encomendar
Assay 68 - 70 %