Print…
Acído nítrico 65%, EMSURE® ISO para análise (máx. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
1.00452.1000EA 38.1 EUR
1.00452.1000 1.00452.2500 1.00452.9180
Acído nítrico 65%, EMSURE® ISO para análise (máx. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: 120,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material