Print…
Acído nítrico 65%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
MQ100
1.00441.0250 1.00441.1000
1.00441.0250EA 78 EUR
1.00441.0250 1.00441.1000
Acído nítrico 65%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material