Print…
Acído nítrico 60%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20421.294EA 28.9 EUR
20421.294 20421.551 20421.460
Acído nítrico 60%, GPR RECTAPUR®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: ~120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm