Print…
Acído nítrico 52,5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20420.291EA 40.5 EUR
20420.291 20420.325 20420.462
Acído nítrico 52,5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm