Print…
Acído nítrico 52,5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20412.293EA 29.9 EUR
20412.293 20412.362
Acído nítrico 52,5%, GPR RECTAPUR®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm