Print…
Ácido fluorídrico em solução 48 - 51% water analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223330250 223335000 223330025
223330250.EA 30.4 EUR
223330250. 223335000. 223330025.
Ácido fluorídrico em solução 48 - 51% water analysis_for
Ácido fluorídrico em solução
Fórmula: HF
Peso Molecular: 20.01 g/mol
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.15 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011346
Número CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 48 to 51 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfates ≤5 ppm (SO4)
Phosphates ≤1 ppm (PO4)
Arsenic (As) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Fluorosilicic acid ≤0.01 % (H2SiF6)