Print…
Ácido fluorídrico em solução 40%, EMSURE® ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 47.1 EUR
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Ácido fluorídrico em solução 40%, EMSURE® ISO para análise, Supelco®
Ácido fluorídrico em solução
Fórmula: HF
Peso Molecular: 20.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011346
Número CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid