Print…
Ácido fluorídrico em solução 40%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 121 EUR
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Ácido fluorídrico em solução 40%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Ácido fluorídrico em solução
Fórmula: HF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011346
Número CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material