Print…
Ácido fluorídrico em solução 40 - 45%, Grau técnico, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
01066-1LEA 54.55 EUR
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
Ácido fluorídrico em solução 40 - 45%, Grau técnico, Fluka™
Ácido fluorídrico em solução
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Fórmula: HF
Ponto de ebulição: 110 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011346
Número CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II
Encomendar
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)