Print…
VWR®, Balões volumétricos
Fornecedor: VWR Collection
612-3818EA 53.8 EUR
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, Balões volumétricos
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3, classe A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certificações: DIN EN ISO 1042
Informações de encomenda: Certificado de conformidade com número de lote.