Ácido perclórico 70% ≥70%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00517.0250
1.00517.1000
1.00517.0250EA
364
EUR
1.00517.0250
1.00517.1000
Ácido perclórico 70% ≥70%, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Ácido perclórico
Fórmula:
HClO₄ Ponto de ebulição: 160…181 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –112,2 °C Densidade: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011325 Número CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -18 °C |
Boiling Point | 198.7 °C (1013 hPa) |
Density | 1.68 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |