Print…
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
382003-0004 382003-0008 382003-0032 382003-0016
NALG382003-0004EA 154 EUR
NALG382003-0004 NALG382003-0008 NALG382003-0032 NALG382003-0016
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, Low Particulate/Low Metals, wiith Screw Caps
Frascos Frascos de Plástico
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Certificado para partículas e nível de metais
  • Excelente resistência química à maioria dos ácidos, bases e álcoois
  • À prova de fugas
  • Não estéril
Frascos certificados quanto ao conteúdo de metais ao nível do microlitro (ppb): <0,20 Hg, <0,5 Be, <1,0 As, Cd, Pb, <2,0 Sb, Se, <5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Cada frasco é acondicionado numa embalagem dupla sob câmara de fluxo laminar de classe 10 numa sala limpa de classe 100. Excelente para reagentes ICP-MS e armazenamento standard. O produto inclui um certificado de qualidade que assegura que foi testado e aceite de acordo com as especificações. Tem flexibilidade, resistência ao impacto e excelente visibilidade dos conteúdos para uma ampla variedade de aplicações no laboratório. As tampas sem revestimento fornecem o máximo de proteção estanque sem o uso de revestimento que pode enrugar, causar fugas ou contaminar os reagentes.
Includes certification to contain less than 20 particles per ml at 0,3 μm or greater. Certified to particulate and trace metals levels.