Ácido perclórico ≥70% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10983.AA
10983.AD
10983.AK
10983.AAEA
52
EUR
10983.AA
10983.AD
10983.AK
Ácido perclórico ≥70% (baseado em metais)
Ácido perclórico
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7601-90-3
Molecular Formula: HClO4
Formula Weight: 100.46
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -18°
Boiling Point: 203°
Merck Reference: 14,7153
UN No.: 1873
MDL No.: MFCD00011325
Fórmula:
HClO₄ Peso Molecular: 100.46 g/mol Ponto de ebulição: 203 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 1.670 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011325 Número CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 I Merck Index: 14,7153 |