Print…
Ácido clorídrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM Volumetric
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA 18.6 EUR
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Ácido clorídrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM Volumetric
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed