Print…
Ácido clorídrico solution_standardised 5.0 N
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35638.K2 35638.K7
35638.K2EA 45.7 EUR
35638.K2 35638.K7
Ácido clorídrico solution_standardised 5.0 N
Ácido clorídrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II