Print…
Ácido clorídrico 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
6081.2500EA 62.92 EUR
6081.2500 6081.1000 6081.9025 6081.2500PE
Ácido clorídrico 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 37 - 38 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.20
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.10
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.05
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.30
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.05
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.05