Print…
Ácido clorídrico 35%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20248.295EA 16.2 EUR
20248.295 20248.364 20248.290 20248.330 20248.460
Ácido clorídrico 35%, GPR RECTAPUR®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119484862-27
Encomendar
Assay 35 - 38 %
Appearance Clear colourless liquid
Appearance of solution Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
Br (Bromide) Max. 5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm