Ácido clorídrico 35%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20246.298EA
13.4
EUR
20246.298
20246.323
20246.367
20246.460
Ácido clorídrico 35%, TECHNICAL
Ácido clorídrico
Fórmula:
HCl Peso Molecular: 36.46 g/mol Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1.18 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 II ALCANCE: 01-2119484862-27 |
Assay | Min. 35 % |