Print…
Ácido clorídrico 32%, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 45.7 EUR
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Ácido clorídrico 32%, Supelco®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Ponto de ebulição: 110 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)