Print…
Ácido clorídrico 30%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20251.365EA 37.8 EUR
20251.365 20251.445
Ácido clorídrico 30%, TECHNICAL
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119484862-27
Encomendar
Assay 29 - 31 %